Przejdź do
1.01582
Tetrachloroauric(III) acid trihydrate
99%, for analysis EMSURE®
Synonim(y):
Kwas chlorowodorowy chlorku złota(III), chlorowodorek trichlorku złota
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2830,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
11 200,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
83 960,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
HAuCl4 · 3H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
393.83
UNSPSC Code:
12352301
EC Index Number:
240-948-4
NACRES:
NA.21
MDL number:
Form:
solid
2830,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Trójwodzian kwasu tetrachloroaurynowego(III) 99%, for analysis EMSURE®
Quality Segment
product line
EMSURE®
form
solid
mp
30 °C
density
3.9 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
no temp limit
InChI
1S/Au.4Cl/q-1;;;;/p+1
InChI key
UZPNXZZKOCLVOD-UHFFFAOYSA-O
Analysis Note
Tożsamość (spektrum Ramana): zgodna z
Oznaczenie (AuCl4H, obliczone dla Au): 99 - 100 %
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G40225078050790
form
solid
form
powder, crystals or chunks
form
powder
form
powder or crystals
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
30 °C
mp
-
mp
-
mp
-
density
3.9 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
3.9 g/mL at 25 °C
density
3.9 g/mL at 25 °C
product line
EMSURE®
product line
-
product line
-
product line
-
storage temp.
no temp limit
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
target_organs
Kidney
Klasa składowania
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. Tetrachloroauric(III) acid trihydrate 99%, for analysis EMSURE® is it sold in crystal form? Is it suitable for seed growth synthesis of gold nanoparticles?
    1 answer
    1. This product is guaranteed to be a solid material, but the exact form is not specified. While tetrachloroauric(III) acid trihydrate may be used in the nucleation of gold nanoparticles, this product has not been tested for that purpose. Gold nanoparticle nucleation often utilizes metal salts with greater than 99.9% purity.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?