Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Test hydrazyny, colorimetric, 0.10-1.0 mg/L (N2H4), for use with MCOLORTEST®
specific analyte(s)
hydrazine
Quality Segment
measuring range
0.10-1.0 mg/L (N2H4)
compatibility
for use with MCOLORTEST®
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
Metoda: kolorymetryczna z naczyniem dopasowującym kolor 0,10 - 0,25 - 0,5 - 1,0 mg/l NH MQuant®
Zestaw testowy MQuant® Hydrazine jest przeznaczony do kolorymetrycznego oznaczania hydrazyny w wodzie kotłowej i wodzie zasilającej kocioł, z wykorzystaniem naczynia dopasowującego kolor. Metoda kolorymetryczna obejmuje reakcję chemiczną, która powoduje zmianę koloru proporcjonalną do stężenia hydrazyny obecnej w próbce. Reakcja ta może być określona ilościowo przy użyciu naczynia do pomiaru barwy item 1.08018 do testowania hydrazyny. Test może być stosowany w
- Woda kotłowa
- Woda zasilająca kocioł
Metoda
W kwaśnym roztworze hydrazyna reaguje z 4-(dimetyloamino)benzaldehydem, tworząc żółty związek. Stężenie hydrazyny jest mierzone półilościowo poprzez wizualne porównanie koloru roztworu pomiarowego ze strefami koloru naczynia dopasowującego kolor.
- Woda kotłowa
- Woda zasilająca kocioł
Metoda
W kwaśnym roztworze hydrazyna reaguje z 4-(dimetyloamino)benzaldehydem, tworząc żółty związek. Stężenie hydrazyny jest mierzone półilościowo poprzez wizualne porównanie koloru roztworu pomiarowego ze strefami koloru naczynia dopasowującego kolor.
Application
- Nowatorska, podwójnie reagująca sonda kolorymetryczna/fluorescencyjna do wykrywania N(2)H(4) i ClO(-) oraz jej zastosowanie w analizie środowiska i bioobrazowaniu: Niniejsze badanie wprowadza innowacyjną, podwójnie reagującą sondę wykorzystującą test hydrazyny, podkreślając jej użyteczność w monitorowaniu środowiska i obrazowaniu biologicznym. Rozwój ten oferuje znaczne postępy w wykrywaniu i analizowaniu hydrazyny i podchlorynu, co ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa chemicznego i zdrowia środowiskowego (Lv et al., 2024).
- Nowa kolorymetryczna sonda fluorescencyjna na bazie 1,8-naftalimidu do specyficznego wykrywania hydrazyny i jej wielofunkcyjnych zastosowań: Publikacja ta bezpośrednio odnosi się do testów hydrazyny, szczegółowo opisując rozwój specyficznej sondy do wykrywania hydrazyny. Badanie pokazuje kluczową rolę zestawów do testowania hydrazyny w zapewnianiu bezpiecznej obsługi i dokładnego monitorowania poziomów hydrazyny w różnych zastosowaniach przemysłowych i badawczych (Lu et al., 2024).
Legal Information
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1080170001 | 04022536099187 |