Merck
695173
Sigma-Aldrich
Dichloro(2-pyridinecarboxylato)gold
Synonim(y):
(SP-4-3)-Dichloro(2-pyridinecarboxylato-κN1,κO2)gold
Wybierz wielkość
1 G
1520,00 zł
1520,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
1520,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H4NAuCl2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
389.97
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
1520,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
powder
Poziom jakości
przydatność reakcji
core: gold
reagent type: catalyst
mp
175-176 °C
ciąg SMILES
Cl[Au]1(Cl)OC(=O)C2=[N]1C=CC=C2
InChI
1S/C6H5NO2.Au.2ClH/c8-6(9)5-3-1-2-4-7-5;;;/h1-4H,(H,8,9);;2*1H/q;+3;;/p-3
Klucz InChI
PKAWSKSRAJXTIH-UHFFFAOYSA-K
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Access gold precatalysts, silver salts, and unsaturated building blocks to accelerate research success in catalysis applications.
Uzyskaj dostęp do prekatalizatorów złota, soli srebra i nienasyconych bloków budulcowych, aby przyspieszyć sukces badań w zastosowaniach katalitycznych.