For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
Kluczowe dokumenty
298174
Sodium tetrachloroaurate(III) dihydrate
99%
Synonim(y):
Sodium gold chloride
Wybierz wielkość
725,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
725,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
for analytical purposes
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: gold
ciąg SMILES
O.O.[Na+].Cl[Au-](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/Au.4ClH.Na.2H2O/h;4*1H;;2*1H2/q+3;;;;;+1;;/p-4
Klucz InChI
OEERDTKOVZFOHF-UHFFFAOYSA-J
Opis ogólny
Zastosowanie
- To synthesize 1,5-benzodiazepine and quinoxaline derivatives, which are important heterocycles in pharmaceuticals.
- For efficient deprotection of tert-butyl(dimethyl)silyl (TBS) protecting groups by a simple and mild method.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Access gold precatalysts, silver salts, and unsaturated building blocks to accelerate research success in catalysis applications.
Uzyskaj dostęp do prekatalizatorów złota, soli srebra i nienasyconych bloków budulcowych, aby przyspieszyć sukces badań w zastosowaniach katalitycznych.