Merck
208051
Sigma-Aldrich
Sodium hexafluorophosphate
98%
Synonim(y):
Heksafluorofosforan(v) sodu
Wybierz wielkość
10 G
590,00 zł
50 G
1970,00 zł
250 G
2485,00 zł
590,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
590,00 zł
50 G
1970,00 zł
250 G
2485,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
NaPF6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.95
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
590,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
powder and chunks
mp
>200 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: slightly soluble(lit.)
gęstość
2.369 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Na+].F[P-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/F6P.Na/c1-7(2,3,4,5)6;/q-1;+1
Klucz InChI
KMADQUOCJBLXRP-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Sodium hexafluorophosphate (SHFP) can be used as a precursor to prepare electrolytes for sodium-ion batteries.
SHFP bound amberlite resin can be used as a catalyst to synthesize benzimidazoles and quinoxalines.
Itcan also be used as an ion-pairing agent for the determination of inorganicspecies in saline solutions.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Development of an in situ solvent formation microextraction and preconcentration method based on ionic liquids for the determination of trace cobalt (II) in water samples by flame atomic absorption spectrometry
Mohammed Reza Jamali, et al.
Arabian Journal of Chemistry (2012)
Yang Zhao et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 14(20), e1703717-e1703717 (2018-04-17)
Na metal anode attracts increasing attention as a promising candidate for Na metal batteries (NMBs) due to the high specific capacity and low potential. However, similar to issues faced with the use of Li metal anode, crucial problems for metallic
Xiang Huang et al.
The Analyst, 140(17), 6015-6024 (2015-07-21)
An efficient aptasensor was developed in which graphene oxide (GO) was employed as an indicator for both electrochemical impedance spectroscopy and electrochemiluminescence (ECL) signal generation. The aptasensor was fabricated by self-assembling the ECL probe of a thiolated adenosine triphosphate binding
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?