Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 682,00 zł |
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4320,00 zł |
Informacje o tej pozycji
682,00 zł
grade
anhydrous
Quality Segment
assay
99.99% trace metals basis
form
powder
reaction suitability
core: terbium, reagent type: catalyst
impurities
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
mp
588 °C (lit.)
density
4.35 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
electroplating
material synthesis precursor
SMILES string
Cl[Tb](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Tb/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI key
GFISHBQNVWAVFU-UHFFFAOYSA-K
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis | description 99.9% trace metals basis | description powder, 99.9% | description 99.998% trace metals basis |
| form powder | form solid | form powder | form powder and chunks |
| assay 99.99% trace metals basis | assay 99.9% trace metals basis | assay 99.9% | assay 99.998% trace metals basis |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| grade anhydrous | grade - | grade anhydrous | grade - |
| mp 588 °C (lit.) | mp - | mp 875 °C (lit.) | mp 180 °C (dec.) (lit.) |
| impurities ≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis | impurities ≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis | impurities ≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis | impurities ≤25.0 ppm Trace Rare Earth Analysis |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Terbium(III) chloride
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?