Przejdź do
466069
Ytterbium
powder, ≥99.9% trace rare earth metals basis
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
2 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
735,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Yb
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
173.04
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161600
EC Number:
231-173-2
MDL number:
735,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99.9% trace rare earth metals basis
form
powder
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: ytterbium
resistivity
28 μΩ-cm, 20°C
bp
1196 °C (lit.)
mp
824 °C (lit.)
density
6.54 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Yb]
InChI
1S/Yb
InChI key
NAWDYIZEMPQZHO-UHFFFAOYSA-N
Application
When reacted with aromatic aldimines, followed by oxidants, produces vicinal diimine compounds.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
GF00044682GF07591754
Ytterbium foil, not light tested, 25x25mm, thickness 0.005mm, as rolled, 99%
GF00044682
Ytterbium
Ytterbium powder, max. particle size 500 micron, weight 10 g, purity 99.9%
GF07591754
Ytterbium
description
powder, ≥99.9% trace rare earth metals basis
description
foil, not light tested, 25x25mm, thickness 0.005mm, as rolled, 99%
description
powder, max. particle size 500 micron, weight 10 g, purity 99.9%
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: ytterbium
reaction suitability
-
reaction suitability
-
assay
≥99.9% trace rare earth metals basis
assay
≥99%
assay
99.9%
form
powder
form
foil
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
bp
1196 °C (lit.)
bp
1196 °C (lit.)
bp
1196 °C (lit.)
density
6.54 g/mL at 25 °C (lit.)
density
6.54 g/mL at 25 °C (lit.)
density
6.54 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ytterbium
Piktogramy
FlameExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)