Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1160,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5600,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1160,00 zł
grade
anhydrous
Quality Segment
assay
99.99% trace metals basis
form
powder
reaction suitability
core: scandium, reagent type: catalyst
impurities
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
mp
960 °C (lit.)
density
2.39 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Sc](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Sc/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI key
DVMZCYSFPFUKKE-UHFFFAOYSA-K
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis | description anhydrous, powder, 99.9% trace metals basis | description anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis | description 99.999% trace metals basis |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay 99.99% trace metals basis | assay 99.9% trace metals basis | assay 99.99% trace metals basis | assay 99.999% trace metals basis |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| grade anhydrous | grade anhydrous | grade anhydrous | grade - |
| impurities ≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis | impurities ≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis | impurities ≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis | impurities ≤15.0 ppm Trace Rare Earth Analysis |
| density 2.39 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.39 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Scandium(III) chloride
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?