Przejdź do zawartości
450960
Lutetium(III) chloride
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Lutetium chloride, Lutetium trichloride
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
LuCl3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
281.33
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
233-240-1
MDL number:
Assay:
99.99% trace metals basis
Grade:
anhydrous
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
anhydrous
Quality Segment
assay
99.99% trace metals basis
form
powder
reaction suitability
core: lutetium, reagent type: catalyst
impurities
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
mp
905 °C (lit.)
density
3.98 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Lu](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Lu/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI key
AEDROEGYZIARPU-UHFFFAOYSA-K
Application
Lutetium(III) chloride can be used:
  • As a precursor to synthesize chiral bridged lutetium catalyst for asymmetric hydroamination.
  • As a starting material to prepare doped lutetium oxide nanophosphors.
  • To fabricate scintillation detectors such as lutetium aluminum garnet (LuAG).
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)