435430
Poly(ethylene glycol)-block-poly(propylene glycol)-block-poly(ethylene glycol)
average Mn ~2,800
Synonim(y):
Pluronic® L-81, PEG-PPG-PEG
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
>1 (vs air)
ciśnienie pary
<0.3 mmHg ( 20 °C)
Postać
viscous liquid
masa cząsteczkowa
average Mn ~2,800
skład
PEG, 10 wt. %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.454
lepkość
475 cP(25 °C, Brookfield)(lit.)
temp. przejścia
softening point −37 °C
cloud point 20 °C (1 wt. % aqueous solution)
gęstość
1.018 g/mL at 25 °C
HLB
1.0 - 7.0
InChI
1S/C3H6O.C2H4O/c1-3-2-4-3;1-2-3-1/h3H,2H2,1H3;1-2H2
Klucz InChI
RVGRUAULSDPKGF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Mesoporous materials self-assemble from sol-gel precursors and amphiphiles, forming versatile structures for various applications.