81380
Polypropylene glycol
P 2,000
Synonim(y):
PPG
About This Item
Polecane produkty
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
Mn 1513
współczynnik refrakcji
n20/D 1.451
lepkość
~450 mPa.s(20 °C)
rozpuszczalność
water: miscible (completely)
gęstość
1.00 g/mL at 20 °C
InChI
1S/C6H14O3/c1-5(8)4-9-6(2)3-7/h5-8H,3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
DUFKCOQISQKSAV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
It can be used in thepreparation of polyurethane(PU) elastomers. For example, it can be used tosynthesize PU elastomers with good acoustic absorption properties.
PPG-2000 can be used as a soft segment in the preparationof PU-based self-healing polymeric networks. These networks find application in the field of soft electronics.
Cechy i korzyści
- Long and flexible alkyl groups promotechain mobility, which facilitates rapid self-healing.
- The methyl groups present on the sides of thepolymer improve emulsification in water.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
445.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
229.44 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves