Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 530,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1500,00 zł |
Informacje o tej pozycji
530,00 zł
form
powder
mol wt
average Mn ~12,500
color
white to faint yellow
storage temp.
−20°C
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description average Mn ~12,500 | description average Mn ~14,600 | description average Mn ~5,800 | description average Mn ~14,600 |
| form powder | form powder | form solid | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| mol wt average Mn ~12,500 | mol wt average Mn ~14,600 | mol wt average Mn ~5,800 | mol wt average Mn ~14,600 |
| color white to faint yellow | color off-white to yellow | color off-white to yellow | color off-white to yellow |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly(ethylene glycol)-block-poly(propylene glycol)-block-poly(ethylene glycol) diacrylate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?