Przejdź do
435406
Poly(ethylene glycol)-block-poly(propylene glycol)-block-poly(ethylene glycol)
average Mn ~1,100
Synonim(y):
Nanopatterning, Pluronic® L-31, block-copolymers, PEG-PPG-PEG
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
89,30 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352112
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
MDL number:
89,30 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
>1 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
<0.3 mmHg ( 20 °C)
form
viscous liquid
mol wt
average Mn ~1,100
composition
PEG, 10 wt. %
refractive index
n20/D 1.453
surface tension
47 dyn/cm, 25 °C, 0.1 wt. % in H2O
viscosity
175 cP(25 °C, Brookfield)(lit.)
transition temp
softening point −32 °C, cloud point 37 °C (1 wt. % aqueous solution)
density
1.018 g/mL at 25 °C
HLB
1.0 - 7.0
SMILES string
O2C(C2)C.O1CC1
InChI
1S/C3H6O.C2H4O/c1-3-2-4-3;1-2-3-1/h3H,2H2,1H3;1-2H2
InChI key
RVGRUAULSDPKGF-UHFFFAOYSA-N
Application
Hard and soft surface cleaners, defoamers in coatings and water treatment. Lubricant in metal working, anti-foaming aid and extender for linear and cross-linked polyesters and polyurethanes.
Features and Benefits
Surface active material whose properties are dependent on the hydrophilic (EO)/hydrophobic (PO) ratio. High EO content gives better o/w stabilizers.
Physical form
Terminal primary dihydroxy-functional oligomer.
Legal Information
Pluronic is a registered trademark of BASF
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
435449542342435457
description
average Mn ~1,100
description
average Mn ~2,900
description
average Mn ~14,600
description
average Mn ~4,400
form
viscous liquid
form
viscous liquid
form
-
form
viscous liquid
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
HLB
1.0 - 7.0
HLB
12.0 - 18.0
HLB
>24.0
HLB
1.0 - 7.0
mol wt
average Mn ~1,100
mol wt
average Mn ~2,900
mol wt
average Mn ~14,600
mol wt
average Mn ~4,400
density
1.018 g/mL at 25 °C
density
1.05 g/mL at 25 °C
density
-
density
1.006 g/mL at 25 °C
viscosity
175 cP(25 °C, Brookfield)(lit.)
viscosity
850 cP(25 °C, Brookfield)(lit.)
viscosity
2,800 cP(77 °C, Brookfield)(lit.)
viscosity
1,200 cP(25 °C, Brookfield)(lit.)
Still not finding the right product?
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Can you send me please diffractogram of sample: PEG-block-PPG-Block-PEG 1100
    1 answer
    1. Unfortunately, a diffractogram is not available for this product.