Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 241,00 zł |
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 526,00 zł |
Informacje o tej pozycji
241,00 zł
form
viscous liquid
Quality Segment
mol wt
average Mn ~12,000
feature
hydrophobic
refractive index
n20/D 1.466
viscosity
35,000 cSt(25 °C)(lit.)
bp
>200 °C (lit.)
transition temp
pour point 4 °C
solubility
H2O: soluble at <70 °C
density
1.092 g/mL at 25 °C
SMILES string
OCCO.CC(O)CO
InChI key
HQPMKSGTIOYHJT-UHFFFAOYSA-N
Application
Features and Benefits
Physical form
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description average Mn ~12,000 | description Mn ~2,500 | description average Mn ~3,900 | description average Mn ~2,000 |
| viscosity 35,000 cSt(25 °C)(lit.) | viscosity 650 cSt(25 °C)(lit.) | viscosity 3,600 cSt(20 °C)(lit.) | viscosity 325 cP(25 °C, Brookfield)(lit.) |
| refractive index n20/D 1.466 | refractive index n20/D 1.465 | refractive index n20/D 1.46 | refractive index n20/D 1.4531 |
| form viscous liquid | form viscous liquid | form viscous liquid | form viscous liquid |
| density 1.092 g/mL at 25 °C | density 1.095 g/mL at 25 °C | density 1.056 g/mL at 25 °C | density 1.006 g/mL at 25 °C |
| solubility H2O: soluble at <70 °C | solubility H2O: soluble at <70 °C | solubility H2O: soluble at <40 °C | solubility - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly(ethylene glycol-ran-propylene glycol)
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?