Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 322,00 zł |
Informacje o tej pozycji
322,00 zł
vapor density
>1 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
<0.3 mmHg ( 20 °C)
form
viscous liquid
mol wt
average Mn ~4,400
composition
PEG, 30 wt. %
refractive index
n20/D 1.454
surface tension
33 dyn/cm, 25 °C, 0.1 wt. % in H2O
viscosity
1,200 cP(25 °C, Brookfield)(lit.)
transition temp
cloud point 14 °C (1 wt. % aqueous solution), softening point 5 °C
density
1.006 g/mL at 25 °C
HLB
1.0 - 7.0
SMILES string
O2C(C2)C.O1CC1
InChI
1S/C3H6O.C2H4O/c1-3-2-4-3;1-2-3-1/h3H,2H2,1H3;1-2H2
InChI key
RVGRUAULSDPKGF-UHFFFAOYSA-N
Application
Features and Benefits
Physical form
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description average Mn ~4,400 | description average Mn ~2,900 | description average Mn ~5,800 | description - |
| form viscous liquid | form viscous liquid | form solid | form - |
| viscosity 1,200 cP(25 °C, Brookfield)(lit.) | viscosity 850 cP(25 °C, Brookfield)(lit.) | viscosity 350 cP(60 °C, Brookfield)(lit.) | viscosity - |
| HLB 1.0 - 7.0 | HLB 12.0 - 18.0 | HLB 7 - 9 | HLB - |
| density 1.006 g/mL at 25 °C | density 1.05 g/mL at 25 °C | density 1.018 g/mL at 25 °C | density - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mol wt average Mn ~4,400 | mol wt average Mn ~2,900 | mol wt average Mn ~5,800 | mol wt ~9840-14600 g/mol |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly(ethylene glycol)-block-poly(propylene glycol)-block-poly(ethylene glycol)
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?