435465
Poly(ethylene glycol)-block-poly(propylene glycol)-block-poly(ethylene glycol)
average Mn ~5,800
Synonim(y):
Pluronic® P-123, PEG-PPG-PEG
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
>1 (vs air)
ciśnienie pary
<0.3 mmHg ( 20 °C)
Postać
solid
proporcje
20:70:20 (EO:PO:EO)
masa cząsteczkowa
average Mn ~5,800
skład
PEG, 30 wt. %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.465
napięcie powierzchniowe
34 dyn/cm, 25 °C, 0.1 wt. % in H2O
lepkość
350 cP(60 °C, Brookfield)(lit.)
temp. przejścia
Tm (DSC) 39 °C (at peak)
cloud point 90 °C (1 wt. % aqueous solution)
gęstość
1.018 g/mL at 25 °C
HLB
7 - 9
InChI
1S/C3H6O.C2H4O/c1-3-2-4-3;1-2-3-1/h3H,2H2,1H3;1-2H2
Klucz InChI
RVGRUAULSDPKGF-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Scientists at Sigma-Aldrich® routinely determine number-average molecular weight (Mn) by 1H NMR end-group analysis for polymers having Mn values under 3,000.
Mesoporous materials self-assemble from sol-gel precursors and amphiphiles, forming versatile structures for various applications.