Przejdź do
86216
Synperonic® PE P105
surfactant
Synonim(y):
Poly(ethylene glycol)-block-poly(propylene glycol)-block-poly(ethylene glycol), Poly(propylene glycol)-block-poly(ethylene glycol)-block-poly(propylene glycol)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
695,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
MDL number:
UNSPSC Code:
12162002
695,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
non-ionic
form
solid
impurities
≤1.0% water
mp
40-50 °C
hydroxyl value
15‑19 mg
SMILES string
O2C(C2)C.O1CC1
InChI
1S/C3H6O.C2H4O/c1-3-2-4-3;1-2-3-1/h3H,2H2,1H3;1-2H2
InChI key
RVGRUAULSDPKGF-UHFFFAOYSA-N
General description
Synperonic®PE P105 surfactant is a polyethylene oxide (PEO)-polypropylene oxide (PPO)-polyethylene oxide (PEO) based copolymer. It has two hydrophilic groups that are attached to a central hydrophobic group that self-assembles in aqueous solution into clusters known as micelles.
Legal Information
Synperonic is a registered trademark of Croda International PLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
07579713538P2443
description
surfactant
description
surfactant, non-ionic
description
-
description
powder, BioReagent, suitable for cell culture
form
solid
form
-
form
paste
form
powder
impurities
≤1.0% water
impurities
≤0.5% water
impurities
≤1.0%, ≤1.0% water
impurities
-
description
non-ionic
description
-
description
-
description
contains 100ppm BHT, Non-ionic
mp
40-50 °C
mp
56-61 °C
mp
-
mp
-
hydroxyl value
15‑19 mg
hydroxyl value
6‑9 mg KOH/g
hydroxyl value
-
hydroxyl value
-
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)