713538
Synperonic® PE/P84
Synonim(y):
Poly(ethylene glycol)-block-poly(propylene glycol)-block-poly(ethylene glycol)
About This Item
Polecane produkty
Postać
paste
zanieczyszczenia
≤1.0% water
≤1.0%
rozpuszczalność
H2O: 0.25 g/10 mL, clear, colorless
InChI
1S/C3H6O.C2H4O/c1-3-2-4-3;1-2-3-1/h3H,2H2,1H3;1-2H2
Klucz InChI
RVGRUAULSDPKGF-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
>302.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 150 °C