Przejdź do
438197
Poly(ethylene glycol-ran-propylene glycol)
Mn ~2,500
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
214,00 zł
160,50 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
MDL number:
160,50 zł
Cena katalogowa214,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
viscous liquid
Quality Segment
mol wt
Mn ~2,500
feature
hydrophobic
refractive index
n20/D 1.465
viscosity
650 cSt(25 °C)(lit.)
bp
>200 °C (lit.)
transition temp
pour point 4 °C
solubility
H2O: soluble at <70 °C
density
1.095 g/mL at 25 °C
SMILES string
OCCO.CC(O)CO
InChI
1S/C3H8O2.C2H6O2/c1-3(5)2-4;3-1-2-4/h3-5H,2H2,1H3;3-4H,1-2H2
InChI key
HQPMKSGTIOYHJT-UHFFFAOYSA-N
Application
Hydraulic fluids, metal working fluids and lubricants, heat transfer fluids, solder assist fluids, quenchants, lubricants, solvents, plasticizers and foam control agents.
Features and Benefits
Good lubricity under load, noncorrosive to metals. Very low ash content, low pour point, excellent thermal stability.
Physical form
Dihydroxy functional.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
4381898733390878
description
Mn ~2,500
description
average Mn ~3,900
description
BioUltra, 600
description
BioUltra, 300
refractive index
n20/D 1.465
refractive index
n20/D 1.46
refractive index
n20/D 1.469
refractive index
n20/D 1.465
viscosity
650 cSt(25 °C)(lit.)
viscosity
3,600 cSt(20 °C)(lit.)
viscosity
-
viscosity
-
form
viscous liquid
form
viscous liquid
form
liquid (or viscous liquid or paste)
form
viscous liquid
density
1.095 g/mL at 25 °C
density
1.056 g/mL at 25 °C
density
1.13 g/mL at 20 °C
density
1.125 g/mL at 20 °C
feature
hydrophobic
feature
hydrophobic
feature
-
feature
-
bp
>200 °C (lit.)
bp
>200 °C (lit.)
bp
-
bp
-
Still not finding the right product?
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)