Merck
418099
Sigma-Aldrich
Benzaldehyde
purified by redistillation, ≥99.5%
Synonim(y):
Bitter almond
Wybierz wielkość
100 ML
440,00 zł
500 ML
1140,00 zł
440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 ML
440,00 zł
500 ML
1140,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
106.12
Beilstein:
471223
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
39023701
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba:
≥99.5%
bp:
178-179 °C (lit.)
ciśnienie pary:
4 mmHg ( 45 °C)
440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
gęstość pary
3.7 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
4 mmHg ( 45 °C)
Próba
≥99.5%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
374 °F
oczyszczone przez
redistillation
granice wybuchowości
1.4 %, 20 °F
współczynnik refrakcji
n20/D 1.545 (lit.)
pH
5.9 (20 °C)
bp
178-179 °C (lit.)
mp
−26 °C (lit.)
gęstość
1.044 g/cm3 at 20 °C (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
phenyl
ciąg SMILES
O=Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H6O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H
Klucz InChI
HUMNYLRZRPPJDN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Benzaldehyde (bitter-almond oil) is an aromatic compound commonly used in the cosmetics and flavor industries. The natural source of benzaldehyde is amygdalin, a glycoside found in apricots, bitter almonds, apples, cherries etc. Benzaldehyde is commercially produced by liquid phase chlorination and oxidation of toluene. Other methods reported to produce benzaldehyde include oxidation of benzyl alcohol, hydrolysis of benzal chloride and carbonylation of benzene.[1][2]
Zastosowanie
Benzaldehyde can be used as a precursor to synthesize:
  • Cinnamaldehyde, cinnamic acid, ethyl cinnamate, benzoic acid, benzyl alcohol, benzyl benzoate and hydrobenzamide etc.[2]
  • Triphenylmethane derivatives by condensation with phenols, aromatic amines, and benzene. This reaction is useful for the production of malachite green dyes.[2]
  • Benzoylborane by reacting with borylmagnesium bromides.[3]
  • Multi-benzaldehyde functionalized poly(ethylene glycol) analog which is used as a cross-linker to develop an injectable hydrogel system.[4]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
145.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
63 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Synthesis, structure of borylmagnesium, and its reaction with benzaldehyde to form benzoylborane
Yamashita M, et al.
Journal of the American Chemical Society, 129(31), 9570-9571 (2007)
Highly selective oxidation of benzyl alcohol to benzaldehyde catalyzed by bimetallic gold?copper catalyst
Della Pina C, et al.
J. Catal., 260(2), 384-386 (2008)
Benzaldehyde
Bruhne F and Wright E
Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry (2000)
An injectable hydrogel formed by in situ cross-linking of glycol chitosan and multi-benzaldehyde functionalized PEG analogues for cartilage tissue engineering
Cao L, et al.
Journal of materials chemistry. B, 3(7), 1268-1280 (2015)
Spacing and site isolation of amine groups in 3-aminopropyl-grafted silica materials: The role of protecting groups.
Hicks JC, et al.
Chemistry of Materials, 18(21), 5022-5032 (2006)