Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4330,00 zł 2165,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2165,00 zł
Cena katalogowa4330,00 złZaoszczędź 50%isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Segment
assay
99% (CP)
refractive index
n
bp
178-179 °C (lit.)
mp
−26 °C (lit.)
density
1.055 g/mL at 25 °C
mass shift
M+1
SMILES string
[H][13C](=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H/i6+1
InChI key
HUMNYLRZRPPJDN-PTQBSOBMSA-N
Packaging
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99 atom % 13C, 99% (CP) | description 99 atom % D, 99 atom % 13C | description 99 atom % 13C | description 99 atom % 13C |
| mass shift M+1 | mass shift M+2 | mass shift M+6 | mass shift M+1 |
| assay 99% (CP) | assay - | assay 99% (CP) | assay - |
| isotopic purity 99 atom % 13C | isotopic purity 99 atom % 13C, 99 atom % D | isotopic purity 99 atom % 13C | isotopic purity 99 atom % 13C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| refractive index n | refractive index n | refractive index - | refractive index - |
| bp 178-179 °C (lit.) | bp 178-179 °C (lit.) | bp 178-179 °C (lit.) | bp 249 °C (lit.) |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
145.0 °F - closed cup
flash_point_c
62.8 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?