Merck
S8045
Sigma-Aldrich
Sodium hydroxide
Sodium hydroxide
BioXtra, ≥98% (acidimetric), pellets (anhydrous)
Synonim(y):
‘Caustic soda’
Wybierz wielkość
500 G
347,00 zł
1 KG
719,00 zł
347,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 G
347,00 zł
1 KG
719,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
NaOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
40.00
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352316
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
347,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
gęstość pary
>1 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
<18 mmHg ( 20 °C)
3 mmHg ( 37 °C)
linia produktu
BioXtra
Próba
≥98% (acidimetric)
Formularz
pellets (anhydrous)
metody
cell culture | mammalian: suitable
zanieczyszczenia
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
mp
318 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: 1 M, clear, colorless
gęstość
2.13 g/cm3 at 20 °C
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
ślady kationów
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.02%
Mg: ≤0.0005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
ciąg SMILES
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Klucz InChI
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Sodium hydroxide has been used:
  • to adjust pH of solutions[1]
  • in the process of scraping cells from culture plate[2]
  • for the preparation of formaldehyde solution[3]
  • for the sanitation of chromatography column[4]
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Purification of antibodies using the synthetic affinity ligand absorbent MAbsorbent A2P.
Chhatre S et al.
Nature Protocols, 2, 1763-1763 (2007)
Determination of the CYP1A-inducing potential of single substances, mixtures and extracts of samples in the micro-EROD assay with H4IIE cells.
Schiwy A, et al.
Nature Protocols, 10, 1728-1728 (2015)
Cytology and Microscopy: Immunolocalization of Covalently Modified Histone Marks on Barley Mitotic Chromosomes.
Colas I et al.
Bio-protocol null
Detergent resistance as a tool in membrane research.
Lingwood D and Simons K
Nature Protocols, 2, 2159-2159 (2007)
Richard J Travers et al.
Blood, 124(22), 3183-3190 (2014-09-10)
Polyphosphate (polyP) is secreted by activated platelets and has been shown to contribute to thrombosis, suggesting that it could be a novel antithrombotic target. Previously reported polyP inhibitors based on polycationic substances, such as polyethylenimine, polyamidoamine dendrimers, and polymyxin B
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 2 Ratings-Only Reviews