PHR1203
Benzaldehyde
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Bitter almond
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1050905
gęstość pary
3.7 (vs air)
ciśnienie pary
4 mmHg ( 45 °C)
rodzina API
benzaldehyde
temp. samozapłonu
374 °F
granice wybuchowości
1.4 %, 20 °F
warunki przechowywania
protect from light
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.545 (lit.)
tw
178-179 °C (lit.)
mp
−26 °C (lit.)
gęstość
1.044 g/cm3 at 20 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
O=Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H6O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H
Klucz InChI
HUMNYLRZRPPJDN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Benzaldehyde is an important flavoring agent after vanillin. It is usually liberated from a cyanogenic glycoside such as amygladin, which is found in fruit kernels.
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
Polecane produkty
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
145.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
63 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
-Tolualdehyde; Valeraldehyde; Isovaleraldehyde