Merck
179191
Sigma-Aldrich
Cyclohexane
ACS reagent, ≥99%
Wybierz wielkość
500 ML
303,00 zł
1 L
443,00 zł
2.5 L
950,00 zł
20 L
2870,00 zł
303,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 ML
303,00 zł
1 L
443,00 zł
2.5 L
950,00 zł
20 L
2870,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
84.16
Beilstein:
1900225
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12191502
eCl@ss:
39010606
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
klasa czystości:
ACS reagent
Próba:
≥99%
bp:
80.7 °C (lit.)
ciśnienie pary:
168.8 mmHg ( 37.7 °C)
77 mmHg ( 20 °C)
303,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
gęstość pary
2.9 (vs air)
ciśnienie pary
168.8 mmHg ( 37.7 °C)
77 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
500 °F
granice wybuchowości
9 %
zanieczyszczenia
H2SO4, passes test (darkened)
≤0.02% water
pozostałość po odparowaniu
≤0.002%
kolor
APHA: ≤10
współczynnik refrakcji
n20/D 1.426 (lit.)
bp
80.7 °C (lit.)
mp
4-7 °C (lit.)
gęstość
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C1CCCCC1
InChI
1S/C6H12/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H2
Klucz InChI
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Cyclohexane is a cyclic alkane that predominantly exists in chair conformation due to higher stability.[1] It participates as starting reagent in the photonitrosylation process (PNC process) and affords ε-caprolactum.[2] Its oxidation by employing various oxidants such as hydrogen peroxide, tert-butyl hydroperoxide and molecular oxygen has been reported.[3]
Zastosowanie
Cyclohexane has been used in the following studies:
  • As a solvent in the synthesis of europium dibenzoylmethide triethylammonium (EuD4TEA).[4]
  • Preparation of poly(dimethylsiloxane) (PDMS) microchip.[5]
  • As a solvent in the two-solvent (cyclohexane/water) deposition method for the preparation of monometallic 5wt% Ni containing catalysts.[6]
Cyclohexane may undergo oxidation using hydrogen peroxide as oxidant and in the presence of a polyoxotungstate catalyst to form cyclohexanone and cyclohexanol as the main products. Its dehydrogenation in the presence of Ni-Cu/SiO2 catalysts forms benzene in good yield.[7]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
-4.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-20 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 3
1 of 3
The energy difference between the chair and boat forms of cyclohexane. The twist conformation of Cyclohexane.
Johnson WS, et al.
Journal of the American Chemical Society, 83(3), 606-614 (1961)
Samuel Kim et al.
Methods in enzymology, 472, 119-132 (2010-06-29)
Microfluidics serves as a convenient platform for single-molecule experiments by providing manipulation of small amounts of liquids and micron-sized particles. An adapted version of capillary electrophoresis (CE) on a microchip can be utilized to separate chemical species with high resolution
Characterizations and performances of Ni/diatomite catalysts for dry reforming of methane.
Jabbour K, et al.
Chemical Engineering Journal, 264, 351-358 (2015)
Cyclohexane dehydrogenation over Ni-Cu/SiO 2 catalyst: Effect of copper addition.
Xia Z, et al.
Catalysis Communications, 90, 39-42 (2017)
Cyclohexane oxidation continues to be a challenge.
Schuchardt ULF, et al.
Applied Catalysis A: General, 211(1), 1382-1386 (2012)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf