Merck
409618
Sigma-Aldrich
Bis[bis(trimethylsilyl)amino]tin(II)
Synonim(y):
Bis(bis(trimethylsilyl)amino)stannylene, Tin bis[bis(trimethylsilyl)amide], Tin(II) bis(hexamethyldisilazide)
About This Item
Wzór liniowy:
[[(CH3)3Si]2N]2Sn
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
439.48
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Postać
liquid
przydatność reakcji
core: tin
współczynnik refrakcji
n20/D 1.514 (lit.)
tw
112 °C/0.05 mmHg (lit.)
mp
37-38 °C (lit.)
gęstość
1.136 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[Si](C)(C)N([SnH2]N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/2C6H18NSi2.Sn/c2*1-8(2,3)7-9(4,5)6;/h2*1-6H3;/q2*-1;+2
Klucz InChI
WLNIUEYAQZRJFS-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reagent for the conversion of aldehydes and ketones to N,N-dialkyleneamines.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
132.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
56 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The Journal of Organic Chemistry, 57, 5063-5063 (1992)
Synlett, 131-131 (1993)