Merck
234788
Sigma-Aldrich
Tributyltin hydride
contains 0.05% BHT as stabilizer, 97%
Synonim(y):
Tri-n-butylostannan, TBTH, Tributylostannan, Wodorek tri-n-butylocyny
Wybierz wielkość
10 G
225,00 zł
50 G
747,00 zł
500 G
4840,00 zł
225,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
225,00 zł
50 G
747,00 zł
500 G
4840,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
[CH3(CH2)3]3SnH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
291.06
Beilstein:
3587329
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
225,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
zawiera
0.05% BHT as stabilizer
przydatność reakcji
reagent type: reductant
współczynnik refrakcji
n20/D 1.473 (lit.)
bp
80 °C/0.4 mmHg (lit.)
gęstość
1.082 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[H][Sn](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/3C4H9.Sn.H/c3*1-3-4-2;;/h3*1,3-4H2,2H3;;
Klucz InChI
DBGVGMSCBYYSLD-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
A widely used radical reagent used in reductive cleavage,[1] radical dehalogenation, and intramolecular radical cyclization.[2]
Radical promoted intramolecular cyclization leading to isoxazolo-benzaulene ring system.[3] Vinyl tin fragment used in a synthesis of (+)-panepophenanthrin via biomimetic Diels-Alder dimerization.[4]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
104.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
40 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Synthesis, 417-417 (1988)
Tetrahedron, 62, 9892-9892 (2006)
Tetrahedron Letters, 47, 7043-7043 (2006)
Synthesis, 665-665 (1987)
R Toste et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 91, 162-170 (2013-03-15)
Imposex, a syndrome characterized by the appearance of a penis and/or vas deferens in female gastropods due the presence of organotins in environment, is still observed in Brazilian gastropod populations, as in other countries, even after the tributyltin (TBT) ban.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf