Merck
402761
Sigma-Aldrich
Tin(II) oxalate
98%
Synonim(y):
Oxalic acid tin(II) salt, Stannous oxalate
Wybierz wielkość
100 G
220,00 zł
500 G
404,00 zł
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
220,00 zł
500 G
404,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
SnC2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
206.73
Beilstein:
3708588
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
98%
Formularz
powder
przydatność reakcji
core: tin
reagent type: catalyst
ciąg SMILES
O=C1O[SnH2]OC1=O
InChI
1S/C2H2O4.Sn/c3-1(4)2(5)6;/h(H,3,4)(H,5,6);/q;+2/p-2
Klucz InChI
OQBLGYCUQGDOOR-UHFFFAOYSA-L
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT RE 2
Organy docelowe
Cardio-vascular system, Lungs
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jung Sang Cho et al.
Scientific reports, 6, 23915-23915 (2016-04-02)
A commercially applicable and simple process for the preparation of aggregation-free metal oxide hollow nanospheres is developed by applying nanoscale Kirkendall diffusion to a large-scale spray drying process. The precursor powders prepared by spray drying are transformed into homogeneous metal