Przejdź do
345172
Tin(IV) acetate
Synonim(y):
Stannic Acetate, Tetraacetoxytin, Tin(4+) Diethanoate, Tin(4+) tetraacetate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
2 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
506,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1040,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Sn(CH3CO2)4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
354.89
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
506,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
Quality Segment
composition
Sn, 31.4-35.5% gravimetric
reaction suitability
core: tin
mp
232-233 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)O[Sn](OC(C)=O)(OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/4C2H4O2.Sn/c4*1-2(3)4;/h4*1H3,(H,3,4);/q;;;;+4/p-4
InChI key
YJGJRYWNNHUESM-UHFFFAOYSA-J
General description
Tin(IV) acetate, also known as stannic acetate or tetra-acetoxytin [Sn(OAc)4], is a moisture-sensitive white crystalline solid with a melting point of approximately 232–233 °C and decomposition occurring above 260 °C. It features a tetra-coordinated Sn⁴⁺ center bonded to acetate ligands, which are readily displaced in polar protic or aprotic solvents. This confers excellent solubility in alcohols, acetic acid, glycols, and coordinating ethers, along with moderate volatility—making it suitable for vapor deposition processes. As a Lewis acid, Tin(IV) acetate is widely utilized in organic transformations, polymerization catalysis, and as a sol-gel precursor for the synthesis of nanomaterials and eco-friendly thin films.
Application
Tin(IV) acetate can be used:
  • As a reducing agent to synthesize silver nanoparticles for conductive inks for printed electronics.
  • As a precursor to prepare tin oxide nanopowder for gas sensors.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
204714244651215961
description
-
description
≥99.99% trace metals basis
description
−325 mesh, 99.9% trace metals basis
description
99%
form
solid
form
powder and chunks
form
powder
form
solid
composition
Sn, 31.4-35.5% gravimetric
composition
SnO₂
composition
O₂Sn
composition
-
mp
232-233 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
31 °C (lit.)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
reaction suitability
core: tin
reaction suitability
core: tin
reaction suitability
core: tin
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: tin
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)