Merck
698431
Sigma-Aldrich
Tetrakis(dimethylamido)tin(IV)
99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Tin(IV) dimethylamide
Wybierz wielkość
5 G
1500,00 zł
1500,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
1500,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
[(CH3)2N]4Sn
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
295.01
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
1500,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99.9% trace metals basis
Formularz
liquid
przydatność reakcji
core: tin
ciąg SMILES
CN(C)[Sn](N(C)C)(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/4C2H6N.Sn/c4*1-3-2;/h4*1-2H3;/q4*-1;+4
Klucz InChI
WHXTVQNIFGXMSB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Atomic number of base material: 50 Tin
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
18.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-7.8 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Sarai García-García et al.
Chemical science, 10(7), 2171-2178 (2019-03-19)
Atomic layer deposition is a chemical deposition technology that provides ultimate control over the conformality of films and their thickness, even down to Ångström-scale precision. Based on the marked superficial character and gas phase process of the technique, metal sources
Hao-Cheng Yang et al.
ACS nano, 12(8), 8678-8685 (2018-08-15)
Crude oil fouling on membrane surfaces is a persistent, crippling challenge in oil spill remediation and oilfield wastewater treatment. In this research, we present how a nanosized oxide coating can profoundly affect the anti-crude-oil property of membrane materials. Select oxide
Yasemin Saygili et al.
Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry, 19(11), 1363-1370 (2018-04-27)
In perovskite solar cells (PSCs), the most commonly used hole transport material (HTM) is spiro-OMeTAD, which is typically doped by metalorganic complexes, for example, based on Co, to improve charge transport properties and thereby enhance the photovoltaic performance of the
Benjamin Lamm et al.
ChemSusChem, 12(9), 1916-1924 (2018-12-21)
Bismuth vanadate (BiVO4 ) is promising for solar-assisted water splitting. The performance of BiVO4 is limited by charge separation for >70 nm films or by light harvesting for <700 nm films. To resolve this mismatch, host-guest architectures use thin film coatings on
Jixian Xu et al.
Science (New York, N.Y.), 367(6482), 1097-1104 (2020-03-07)
Wide-band gap metal halide perovskites are promising semiconductors to pair with silicon in tandem solar cells to pursue the goal of achieving power conversion efficiency (PCE) greater than 30% at low cost. However, wide-band gap perovskite solar cells have been
Produkty
Thin film photovoltaic devices have become increasingly important in efficiently harnessing solar energy to meet consumer demand.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf