Przejdź do
692352
Magnesium bis(hexamethyldisilazide)
97%
Synonim(y):
Bis(hexamethyldisilazido)magnesium, Mg(HMDS)2
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H36MgN2Si4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
345.07
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
121-124 °C
SMILES string
C[Si](C)(C)N([Mg]N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/2C6H18NSi2.Mg/c2*1-8(2,3)7-9(4,5)6;/h2*1-6H3;/q2*-1;+2
InChI key
WYPTZCBYSQFOQS-UHFFFAOYSA-N
Application
Magnesium bis(hexamethyldisilazide) is an essential precursor in the synthesis of wide range of diketiminate ligand complexes for rac-lactide polymerization. It can also be used in the synthesis of ItBu:Mg[N(SiMe3)2]2, where ItBu = (1,3-di-tert-butylimidazol-2-ylidene), a catalyst for the guanylation reaction of addition of amine to carbodiimide.
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
supp_hazards
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)