Przejdź do
417696
Zinc bis[bis(trimethylsilyl)amide]
97%, liquid
greener alternative
Bardziej ekologiczna alternatywa
Synonim(y):
Bis[1,1,1-trimethyl-N-(trimethylsilyl)silanaminato]zinc, Bis[bis(trimethylsilyl)amido]zinc, Zinc bis(hexamethyldisilazide, 1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazane zinc salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
844,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[[(CH3)3Si]2N]2Zn
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
386.16
UNSPSC Code:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
844,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Zinc bis[bis(trimethylsilyl)amide], 97%
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
reaction suitability
core: zinc, reagent type: catalyst
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
12.5 °C (lit.)
density
0.957 g/mL at 25 °C (lit.)
greener alternative category
SMILES string
C[Si](C)(C)N([Zn]N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/2C6H18NSi2.Zn/c2*1-8(2,3)7-9(4,5)6;/h2*1-6H3;/q2*-1;+2
InChI key
ZCCUYQBZUVUONI-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Application
  • Cooperative effects of Schiff base binuclear zinc complexes on the synthesis of aliphatic and semi-aromatic polyesters.: This study explores the cooperative effects of binuclear zinc complexes in the synthesis of various polyesters, highlighting the potential of zinc bis[bis(trimethylsilyl)amide] in enhancing polymerization efficiency and selectivity (Santulli et al., 2023).
  • Synthesis, solution dynamics and chemical vapour deposition of heteroleptic zinc complexes via ethyl and amide zinc thioureides.: The authors discuss the synthesis and dynamics of zinc complexes for chemical vapor deposition, emphasizing the role of zinc bis[bis(trimethylsilyl)amide] as a precursor in developing high-purity metalorganic films (Bhide et al., 2021).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
290068329703803855
description
97%
description
98%
description
97%
description
-
assay
97%
assay
98%
assay
97%
assay
97%
reaction suitability
core: zinc, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: zinc, reagent type: catalyst
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: zinc
reaction suitability
reagent type: catalyst
form
liquid
form
-
form
-
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
12.5 °C (lit.)
mp
≥300 °C (lit.)
mp
178-181 °C (lit.)
mp
-
density
0.957 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
density
-
Piktogramy
FlameCorrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Klasa składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Temperatura zapłonu (°F)
105.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
41 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B - Water-react. 2
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
14760-26-0
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)