Przejdź do
734098
4-[Bis(trimethylsilyl)amino]phenylmagnesium bromide solution
0.5 M in THF
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
681,00 zł
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2050,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H22BrMgNSi2
Masa cząsteczkowa:
340.69
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
681,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solution
Quality Segment
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
packaging
Sure/Seal™ of
concentration
0.5 M in THF
density
0.953 g/mL at 25 °C
SMILES string
C[Si](C)(C)N(c1ccc([Mg]Br)cc1)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C12H22NSi2.BrH.Mg/c1-14(2,3)13(15(4,5)6)12-10-8-7-9-11-12;;/h8-11H,1-6H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
UNPKRYJLZQNLJR-UHFFFAOYSA-M
Legal Information
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
372005687901
description
0.5 M in THF
description
1.0 M in THF
description
0.5 M in THF
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
concentration
0.5 M in THF
concentration
1.0 M in THF
concentration
0.5 M in THF
density
0.953 g/mL at 25 °C
density
0.954 g/mL at 25 °C
density
0.975 g/mL at 25 °C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
solution
form
-
form
liquid
packaging
Sure/Seal™ of
packaging
Sure/Seal™ of
packaging
Sure/Seal™ of
Słowo ostrzegawcze
Danger
Klasa składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Temperatura zapłonu (°F)
-2.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-19 °C
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react. 1
Narządy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
supp_hazards
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
109-99-9 + 756822-47-6
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)