Merck
366331
Trimethyl(phenyl)tin
98%
Synonim(y):
Phenyltrimethylstannane, Phenyltrimethyltin, Trimethylmonophenyltin, Trimethylphenylstannane, Trimethylstannylbenzene
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5Sn(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
240.92
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
98%
form
liquid
reaction suitability
core: tin
refractive index
n20/D 1.5357 (lit.)
bp
88 °C/16 mmHg (lit.)
mp
−51 °C (lit.)
density
1.327 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[Sn](C)(C)c1ccccc1
InChI
1S/C6H5.3CH3.Sn/c1-2-4-6-5-3-1;;;;/h1-5H;3*1H3;
InChI key
COHOGNZHAUOXPA-UHFFFAOYSA-N
General description
Atomic number of base material: 50 Tin
pictograms
Skull and crossbonesEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
168.8 °F - closed cup
flash_point_c
76 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
934-56-5
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Haiyan Li et al.
Journal of the American Chemical Society, 136(41), 14589-14597 (2014-09-30)
New electron-acceptor materials are long sought to overcome the small photovoltage, high-cost, poor photochemical stability, and other limitations of fullerene-based organic photovoltaics. However, all known nonfullerene acceptors have so far shown inferior photovoltaic properties compared to fullerene benchmark [6,6]-phenyl-C60-butyric acid
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
366331-1G04061838097804
366331-5G04061838090430