404330
1-Ethynyl-4-fluorobenzene
99%
Synonim(y):
(4-Fluorophenyl)acetylene, (4-Fluorophenyl)ethyne, (p-Fluorophenyl)acetylene, (p-Fluorophenyl)ethyne, 1-Fluoro-4-ethynylbenzene, 2-(4-Fluorophenyl)acetylene, 4-Ethynylfluorobenzene, 4-Fluoroethynylbenzene
About This Item
Polecane produkty
Próba
99%
Postać
solid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.516 (lit.)
tw
55-56 °C/40 mmHg (lit.)
mp
26-27 °C (lit.)
gęstość
1.048 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Fc1ccc(cc1)C#C
InChI
1S/C8H5F/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h1,3-6H
Klucz InChI
QXSWHQGIEKUBAS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- 3-(4-Fluorophenyl)-1H-isochromen-1-one by reacting with 2-iodobenzoic acid in the presence of copper catalyst.
- 4-Bromo-3,5-difluoro-2,6-bis-(4-fluoro-phenylethynyl)-pyridine by reacting with 2,4,6-tribromo-3,5-difluoropyridine by palladium catalyzed Sonogashira reaction.
- 1-(4-Fluorophenyl)-3-methoxy-3-(4-methoxyphenyl)propan-1-one by reacting with p-anisaldehyde.
- 5-(4-Fluorophenyl)-1-(2-nitrobenzyl)-1H-1,2,3-triazole by reacting with 1-(bromomethyl)-2-nitrobenzene in the presence of sodium azide.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
84.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
29 °C - closed cup