Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 501,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H5F3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.13
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
501,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
refractive index
n20/D 1.4554
density
1.215 g/mL at 25 °C
functional group
fluoro
SMILES string
FC(F)(F)Oc1ccc(cc1)C#C
InChI
1S/C9H5F3O/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)13-9(10,11)12/h1,3-6H
InChI key
RWWGGRCLMVYXPM-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description 97% | description AldrichCPR |
| assay 97% | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level - |
| density 1.215 g/mL at 25 °C | density - |
| refractive index n20/D 1.4554 | refractive index - |
| functional group fluoro | functional group fluoro |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
104.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
40 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?