Kluczowe dokumenty
592609
4-Ethynyl-N,N-dimethylaniline
97%
Synonim(y):
1-Ethynyl-4-dimethylaniline, 4-Dimethylaminophenylacetylene
Wybierz wielkość
572,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
572,00 zł
Polecane produkty
Próba
97%
Formularz
solid
mp
49-53 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
CN(C)c1ccc(cc1)C#C
InChI
1S/C10H11N/c1-4-9-5-7-10(8-6-9)11(2)3/h1,5-8H,2-3H3
Klucz InChI
ZWMAYLMVFSCMMS-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- copper(I) arylacetylide via reaction with copper(II)acetate[2]
- N,N-dimethyl-4-(3-pyridinylethynyl)aniline via Sonogashira–Hagihara coupling with 3-iodopyridine[3]
- [[5,15-bis[(40-dimethylamino)phenyl]ethynyl]-10,20-bis[(triisopropylsilyl)ethynyl]porphyrinato]magnesium(II) via reaction with dibromo magnesium porphyrin[4]
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)