Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5170 (lit.)
tw
138 °C (lit.)
gęstość
1.039 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Fc1cccc(c1)C#C
InChI
1S/C8H5F/c1-2-7-4-3-5-8(9)6-7/h1,3-6H
Klucz InChI
PTRUTZFCVFUTMW-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
90.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
32.2 °C - closed cup