Merck
630268
Sigma-Aldrich
3-Chloro-1-ethynylbenzene
97%
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H4≡CH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.58
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5640 (lit.)
tw
178-179 °C (lit.)
gęstość
1.109 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Clc1cccc(c1)C#C
InChI
1S/C8H5Cl/c1-2-7-4-3-5-8(9)6-7/h1,3-6H
Klucz InChI
GRBJPHPMYOUMJV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
145.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
62.78 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter