For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
Kluczowe dokumenty
206490
4-Ethynylanisole
97%
Synonim(y):
1-Ethynyl-4-methoxybenzene
Wybierz wielkość
471,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
471,00 zł
Polecane produkty
Próba
97%
Formularz
solid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.563 (lit.)
bp
87-91 °C/11 mmHg (lit.)
mp
28-29 °C (lit.)
gęstość
1.019 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1ccc(cc1)C#C
InChI
1S/C9H8O/c1-3-8-4-6-9(10-2)7-5-8/h1,4-7H,2H3
Klucz InChI
KBIAVTUACPKPFJ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
4-Ethynylanisole can be used as a building block in organic synthesis and also used in sonogashira coupling reactions. [3]
Zastosowanie
- in the synthesis of photoluminescent 1,2-dihydrophosphinines via a [4 + 2] cycloaddition[4]
- along with an arylboronic acid and sodium azide in a copper-catalyzed, three-component synthesis of trisubstituted 1,2,4-triazoles[5]
- in a study of a gold (III)-catalyzed hydroamination of alkynes leading to N-vinylindoles[6].
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
179.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
82 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)