Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 589,00 zł |
Informacje o tej pozycji
589,00 zł
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.4910 (lit.)
bp
123-124 °C (lit.)
density
1.163 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
fluoro
SMILES string
Fc1cc(F)cc(c1)C#C
InChI
1S/C8H4F2/c1-2-6-3-7(9)5-8(10)4-6/h1,3-5H
InChI key
OTDGZDMGSFBZLI-UHFFFAOYSA-N
Słowo ostrzegawcze
Warning
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
91.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
33 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
151361-87-4
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?