130036
N-Methyl-4-piperidone
97%
Synonim(y):
1-Methyl-4-piperidinone
About This Item
Polecane produkty
zgodność regionalna
suitable for FDA C-010.02
Próba
97%
Postać
liquid
gęstość
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CN1CCC(=O)CC1
InChI
1S/C6H11NO/c1-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5H2,1H3
Klucz InChI
HUUPVABNAQUEJW-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Spiropiperidine rings by reacting with malononitrile and electrophiles or Michael acceptors.
- (3E,5E)-1-Methyl-3,5-bis(phenylmethylene)-4-piperidinone by reacting with benzaldehyde via Michael addition, followed by intramolecular O-cyclization/elimination sequential reactions.
- N,N′-Dimethylbispidinone by utilizing a double Mannich condensation method.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
136.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
58 °C - closed cup