Przejdź do
672882
3,4-Difluorophenylacetylene
90%
Synonim(y):
4-Ethynyl-1,2-difluorobenzene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
543,00 zł
461,55 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H4F2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.11
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
90%
461,55 zł
Cena katalogowa543,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
90%
refractive index
n20/D 1.4902
density
1.144 g/mL at 25 °C
functional group
fluoro
SMILES string
Fc1ccc(cc1F)C#C
InChI
1S/C8H4F2/c1-2-6-3-4-7(9)8(10)5-6/h1,3-5H
InChI key
XFPAOXIWRDDQGG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Flame
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
45.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
7.22 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)