Przejdź do
467006
1-Ethynyl-2-fluorobenzene
97%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
148,00 zł
111,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
FC6H4C≡CH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
120.12
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
111,00 zł
Cena katalogowa148,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
refractive index
n20/D 1.526 (lit.)
bp
150 °C (lit.)
density
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
fluoro
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Fc1ccccc1C#C
InChI
1S/C8H5F/c1-2-7-5-3-4-6-8(7)9/h1,3-6H
InChI key
YFPQIXUNBPQKQR-UHFFFAOYSA-N
General description
1-Ethynyl-2-fluorobenzene, a fluorinated benzene derivative, is a terminal alkyne.
Application
1-Ethynyl-2-fluorobenzene has been employed in the cross-coupling of phenylacetylenes. It may be used in the preparation of 3-(2-deoxy-β-D-ribofuranosyl)-6-(2-fluorophenyl)-2,3-dihydrofuro-[2,3-d]pyrimidin-2-one and 4-(2-fluorophenylethynyl)-3-methyl-5-phenylisoxazole.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
556440519405465305
description
97%
description
97%
description
98%
description
98%
assay
97%
assay
97%
assay
98%
assay
98%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
refractive index
n20/D 1.526 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.5170 (lit.)
refractive index
n20/D 1.5710 (lit.)
bp
150 °C (lit.)
bp
-
bp
138 °C (lit.)
bp
82 °C/12 mmHg (lit.)
density
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
1.039 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.125 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
98.6 °F - closed cup
flash_point_c
37 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)