Merck
117706
Sigma-Aldrich
Phenylacetylene
98%
Synonim(y):
Ethynylbenzene
Wybierz wielkość
25 ML
266,00 zł
100 ML
781,00 zł
266,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 ML
266,00 zł
100 ML
781,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CCH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
102.13
Beilstein:
605461
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
266,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
ciśnienie pary
17.6 mmHg ( 37.7 °C)
Poziom jakości
Próba
98%
zanieczyszczenia
<1% 1,4-dioxane
współczynnik refrakcji
n20/D 1.549 (lit.)
bp
142-144 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: insoluble
alcohol: miscible
diethyl ether: miscible
gęstość
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
phenyl
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C#Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H6/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h1,3-7H
Klucz InChI
UEXCJVNBTNXOEH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Phenylacetylene is an aromatic organic compound frequently employed in Sonogashira coupling reactions. Phenylacetylene undergoes polymerization catalyzed by Rh and Pt complexes to form polyphenylacetylene[1].
Zastosowanie
Phenylacetylene was used in a study to investigate the mechanism of product formation during the palladium-catalysed phenylacetylene oxidative carbonylation reaction[2].
Terminal acetylene used in the conversion of nitrones to alkynyl hydroxyl amines in the presence of trimethylaluminum.[3].
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
80.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
27 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Rhodium and platinum complexes as catalysts for the polymerization of phenylacetylene.
Furlani A, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 24(5), 991-1005 (1986)
Tetrahedron Letters, 48, 1457-1457 (2007)
Katarina Novakovic et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 10(5), 749-753 (2008-02-07)
This paper reports on the influence of oscillations on product selectivity as well as the dynamics of product formation during the palladium-catalysed phenylacetylene oxidative carbonylation reaction in a catalytic system (PdI2, KI, Air, NaOAc in methanol). The occurrence of the
Zhuofeng Ke et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(37), 15418-15429 (2012-09-13)
Artificial metalloenzyme, composed of metal complex(es) and a host protein, is a promising way to mimic enzyme catalytic functions or develop novel enzyme-like catalysis. However, it is highly challenging to unveil the active site and exact reaction mechanism inside artificial
Kyoung Chul Ko et al.
The journal of physical chemistry. A, 116(25), 6837-6844 (2012-06-06)
The intramolecular magnetic coupling constant (J) values of diradical systems linked with two monoradicals through a coupler (para-substituted phenyl acetylene (Model I), meta-substituted phenyl acetylene (Model II), ethylene (Model III)) were investigated by unrestricted density functional theory calculations. We divided
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?