Przejdź do
289094
tert-Butyldimethylsilanol
99%
Synonim(y):
1-(1,1-Dimethylethyl)-1,1-dimethylsilanol, tert-Butyl(hydroxy)dimethylsilane, tert-Butyldimethylsilanol, tert-Butyldimethylsilyl hydroxide, Dimethyl-tert-butylsilanol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
551,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1680,00 zł
1260,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)3CSi(CH3)2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.28
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1732777
551,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.424 (lit.)
bp
139 °C/739 mmHg (lit.)
density
0.84 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)[Si](C)(C)O
InChI
1S/C6H16OSi/c1-6(2,3)8(4,5)7/h7H,1-5H3
InChI key
FGWRMMTYIZKYMA-UHFFFAOYSA-N
Application
tert-Butyldimethylsilanol can be used as a silylating agent for the protection of hydroxyl groups via silylation. It is used:
  • For the preparation of α-chiral ether derivatives by catalytic asymmetric allylic substitution.
  • As an initiator for the polymerization of 1,2 benzenedicarboxaldehyde.
  • In the synthesis of enol silyl ethers.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B85927471712569437
description
99%
description
TEBOL® 99, ≥99.3%
description
anhydrous, ≥99.5%
description
97%
assay
99%
assay
≥99.3%
assay
≥99.5%
assay
97%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
density
0.84 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.775 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.775 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.135 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
139 °C/739 mmHg (lit.)
bp
83 °C (lit.)
bp
83 °C (lit.)
bp
53-54 °C/19 mmHg (lit.)
refractive index
n20/D 1.424 (lit.)
refractive index
n20/D 1.387 (lit.)
refractive index
n20/D 1.387 (lit.)
refractive index
n20/D 1.4830 (lit.)
form
liquid
form
solid or liquid
form
solid or liquid
form
-
Piktogramy
FlameExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
113.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
45 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?