Merck
383317
Sigma-Aldrich
Zinc acetate
99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Zn(OAc)2
Wybierz wielkość
25 G
752,00 zł
100 G
1640,00 zł
500 G
5880,00 zł
752,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
752,00 zł
100 G
1640,00 zł
500 G
5880,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3CO2)2Zn
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
183.48
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
752,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99.99% trace metals basis
Formularz
solid
przydatność reakcji
core: zinc
reagent type: catalyst
zanieczyszczenia
<0.2% water
gęstość
1.84 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(O[Zn]OC(C)=O)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Zn/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
Klucz InChI
DJWUNCQRNNEAKC-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
Zinc acetate is primarily utilized as a precursor or catalyst in various synthetic reactions. In organic chemistry, zinc acetate finds application as a reagent in the formation of carbon-carbon bonds. It can facilitate the synthesis of esters, allylic alcohols, and acetals. For example, it can promote the acylation of alcohols, phenols, and amines to form esters, such as the Fischer esterification reaction. Zinc acetate has also been used in the synthesis of metal-organic frameworks (MOFs). MOFs are porous materials consisting of metal ions or clusters coordinated to organic ligands. Zinc acetate can act as a precursor for the formation of MOFs due to its ability to coordinate with organic linkers and form robust networks.
For small scale and high throughput uses, product is also available as ChemBeads (927805)
Zastosowanie
Zinc acetate has been used in:
  • Synthesis of layered Zn-arylphosphonates with potential application in sorption, ion exchange or catalysis.[1]
  • Ultrasonic preparation of zinc sulfide nanoparticles coated on silica particles.[2]
  • Synthesis of ZnO/ZnS composites throughion exchange method (1)
  • Fabrication of 3D hierarchical ZnO/ZnSheterojunction branched nanowires for enhanced photoelectrochemical watersplitting (2)
  • Synthesis of Co3O4-decorated ZnO@ZnS core-shellstructures for efficient photocatalytic overall water splitting (3)
  • Synthesis of ZnO photocatalysts (4)
Uwaga dotycząca przygotowania
Preparation of ZnSe nanostructures upon thermolysis of zinc acetate and selenourea in a mixture of octadecylamine and trioctylphosphine oxide.[3]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Abdelhay Aboulaich et al.
Inorganic chemistry, 49(23), 10940-10948 (2010-11-06)
Relatively monodisperse and highly luminescent Mn(2+)-doped zinc blende ZnSe nanocrystals were synthesized in aqueous solution at 100 °C using the nucleation-doping strategy. The effects of the experimental conditions and of the ligand on the synthesis of nanocrystals were investigated systematically.
Junsang Cho et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 33(15), 3711-3719 (2017-04-01)
Highly efficient blue-emitting CdSe-derived core/shell gradient alloy quantum dots (CSGA QDs) with photoluminescence quantum yield (PL QY) of ca. 90% have been synthesized through a facile "one-pot" approach. CdSe nuclei are initially formed as core and gradient alloy shells such
Siu-Hong Chan et al.
PloS one, 5(2), e9071-e9071 (2010-02-09)
Helicobacter pylori is the etiologic agent of common gastritis and a risk factor for gastric cancer. It is also one of the richest sources of Type II restriction-modification (R-M) systems in microorganisms. We have cloned, expressed and purified a new
Asit Baran Panda et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 23(2), 765-770 (2007-01-11)
Shape-, size-, and phase-controlled ZnSe nanostructures were synthesized by thermolysis of zinc acetate and selenourea using liganding solvents of octadecylamine (ODA) and trioctylphosphineoxide (TOPO) at different molar ratios. Materials synthesized in pure ODA resulted in uniform ultranarrow nanorods and nanowires
Huiqing Wang et al.
Cellulose (London, England), 20(6), 3007-3024 (2013-01-01)
Photoluminiscent (PL) cellulose aerogels of variable shape containing homogeneously dispersed and surface-immobilized alloyed (ZnS)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  3. good morning I want to know average particle diameter of Zn (CH3COO)2-2H2O)
    1 answer
    1. The particle size for this item has not been determined.