Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H14O4Zn
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
263.61
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
EC Index Number:
237-860-3
NACRES:
NA.22
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócvapor pressure
1 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
powder
autoignition temp.
580 °C
pH
10 (20 °C, 4 g/L in H2O)
bp
129-131 °C/13 hPa
mp
124-126 °C
solubility
6.9 g/L
bulk density
500 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Zn+2].O=C([C-H]C(=O)C)C.O=C([C-H]C(=O)C)C
InChI
1S/2C5H7O2.Zn/c2*1-4(6)3-5(2)7;/h2*3H,1-2H3;/q2*-1;+2
InChI key
NHXVNEDMKGDNPR-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (ex Zn): ≥ 95.0 %
Identity (IR): passes test
Identity (IR): passes test
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c