Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 620,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1330,00 zł |
Informacje o tej pozycji
620,00 zł
Quality Segment
assay
99.999% trace metals basis
form
powder or chunks
SMILES string
O.O.CC(=O)O[Zn]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.2H2O.Zn/c2*1-2(3)4;;;/h2*1H3,(H,3,4);2*1H2;/q;;;;+2/p-2
InChI key
BEAZKUGSCHFXIQ-UHFFFAOYSA-L
Application
It can be used to prepare solution-processable ZnO semiconductor ink and an inverted staggered type thin film transistor can be fabricated by spin-casting ZnO ink on a Si wafer.
It can also be used to enhance the structural and optical properties of TiO2–ZnO core-shell nanograss by controlling their size and morphology.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99.999% trace metals basis | description reagent grade | description ACS reagent, ≥98% | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| assay 99.999% trace metals basis | assay ≥98% (EDTA titration) | assay 98.0-101.0% (ACS specification), ≥98% | assay - |
| form powder or chunks | form powder | form powder, crystals or chunks | form - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Zinc acetate dihydrate
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?