Przejdź do
229865
Selenium
powder, −100 mesh, 99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Se powder, Selenium metal powder
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
583,00 zł
20 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
844,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3450,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Se
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
78.96
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141910
EC Number:
231-957-4
MDL number:
583,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
gray
Quality Segment
assay
99.99% trace metals basis
form
powder
composition
Se
reaction suitability
core: selenium
resistivity
1.2 μΩ-cm, 0°C
particle size
−100 mesh
bp
684.9 °C (lit.)
mp
217 °C (lit.)
density
4.81 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Se]
InChI
1S/Se
InChI key
BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
General description
Selenium powder is a fine, powdery substance made up of small particles of the element selenium, often produced by the reduction of selenium oxide. Selenium powder is grey or silvered-colored and may have a metallic sheen. This product is passed through a 100-mesh sieve, indicating that the particles are small and have a diameter of around 150 micrometers or less. In addition, this product is highly pure and only has a very small concentration of impurities, making it suitable for research applications, chemical testing, and the production of electronic components.
Application
Selenium was a component in the Dulbecco′s Modified Eagle Medium, used for the cell culture of alpha mouse liver (AML)-12 hepatocyte cell line. Se was also employed in a water based synthesis of glutathione-capped cadmium selenide quantum dots (GSH-CdSe QDs). 3Se is used in the synthesis of CdSe, which is consequetively used to modulate the photoresponse of quantum dot solar cells by varying the size and shape of semiconductor nanostructures.
Features and Benefits
Our 99.99% pure selenium powder with particle size less than 150 microns is useful in electronics, chemical testing, and research where purity matters most.
✔ Consistent quality
✔ Ultra high purity
✔ Available at scale: bulk and pilot scale
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
209643GF33939849GF59784575
Selenium powder, max. particle size 250 micron, weight 200 g, purity 99.95%
GF33939849
Selenium
Selenium powder, 250 max. part. size (micron), weight 50 g, purity 99.95%
GF59784575
Selenium
description
powder, −100 mesh, 99.99% trace metals basis
description
pellets, <5 mm, ≥99.99% trace metals basis
description
powder, max. particle size 250 micron, weight 200 g, purity 99.95%
description
powder, 250 max. part. size (micron), weight 50 g, purity 99.95%
assay
99.99% trace metals basis
assay
≥99.99% trace metals basis
assay
99.95%
assay
99.95%
form
powder
form
pellets
form
powder
form
powder
bp
684.9 °C (lit.)
bp
684.9 °C (lit.)
bp
684.9 °C (lit.)
bp
684.9 °C (lit.)
mp
217 °C (lit.)
mp
217 °C (lit.)
mp
217 °C (lit.)
mp
217 °C (lit.)
density
4.81 g/mL at 25 °C (lit.)
density
4.81 g/mL at 25 °C (lit.)
density
4.81 g/mL at 25 °C (lit.)
density
4.81 g/mL at 25 °C (lit.)
resistivity
1.2 μΩ-cm, 0°C
resistivity
1.2 μΩ-cm, 0°C
resistivity
1.2 μΩ-cm, 0°C
resistivity
1.2 μΩ-cm, 0°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Selenium
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - STOT RE 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. Is this product suitable for human use?
    1 answer
    1. Unless otherwise stated, this product is intended for research use only. It is not suitable for any other purpose which includes but is not limited to unauthorized commercial use, in vitro diagnostic use, or therapeutic use in humans or animals.
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?