For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
Kluczowe dokumenty
330825
Manganese(II) acetate
98%
Synonim(y):
Diacetylomangan, Octan manganu
Wybierz wielkość
197,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
197,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
powder
przydatność reakcji
core: manganese
ciąg SMILES
CC(=O)O[Mn]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Mn/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
Klucz InChI
UOGMEBQRZBEZQT-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- As a precursor to synthesize manganese oxide nanoparticles for various applications such as gas sensing using the solvent-free method.[1]
- To fabricate electrodes for high-performance Li-ion batteries.[1]
- Suitable for the fabrication of spinel/layered heterostructured cathode materials for high-capacity and high-rate Li-Ion batteries.[3]
- As a starting material to prepare Mn-based catalysts.[4]
- To fabricate pyridine manganese halide scintillators for X-ray imaging.[5]
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2 Inhalation
Organy docelowe
Brain
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Lithium-ion batteries' characteristics make them popular for electricity storage due to portability, rechargeability, and low cost.